N3020
Nuclear Fast Red Solution
Sinônimo(s):
Calcium Red Solution , Kernechtrot Solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
chave InChI
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- In the dual-beam (FIB (focused ion beam)/SEM (scanning electron microscopy)) analysis of intracellular MNPs (magnetic nanoparticles) distribution.
- As a counterstain in LacZ tissue histological analysis, and in extracellular matrix proteoglycan staining.
- In situ hybridization.
Componentes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.