229113
Nuclear Fast Red
Sinônimo(s):
4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
ε (coeficiente de extinção)
≥11000 at 515-540 nm in H2O at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
chave InChI
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
the Cancers Associated With the Human BRCA1 Mutation Carrier State