N2162
NH125
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-Benzyl-3-cetyl-2-methylimidazolium iodide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
pf
88.2-94.9 °C
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1C
InChI
1S/C27H45N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-28-23-24-29(26(28)2)25-27-20-17-16-18-21-27;/h16-18,20-21,23-24H,3-15,19,22,25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RVWOHCBHAGBLLT-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)