N0289
Nafamostat mesylate
≥98% (HPLC), powder, serine protease inhibitor
Sinônimo(s):
4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoic acid 6-(aminoiminomethyl)-2-naphthalenyl ester dimethanesulfonate, FUT-175
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nafamostat mesylate, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc3cc(ccc3c2)C(N)=N
InChI
1S/C19H17N5O2.2CH4O3S/c20-17(21)14-2-1-13-10-16(8-5-12(13)9-14)26-18(25)11-3-6-15(7-4-11)24-19(22)23;2*1-5(2,3)4/h1-10H,(H3,20,21)(H4,22,23,24);2*1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
SRXKIZXIRHMPFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a serine protease inhibitor to study its effects on proteolytic degradation of therapeutic proteins recombinantly expressed in Chinese hamster ovary (CHO)-K1-derived cells
- to stop complement activation to validate the assay for murine C3 fragments
- as a serine protease inhibitor to study its effects on house dust mite extract evoked Ca2+ entry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.