M5255
Mycophenolic acid
from Penicillium brevicompactum, ≥98% (HPLC), powder, IMP dehydrogenase inhibitor
Sinônimo(s):
6-(1,3-Dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-1-oxoisobenzofuran-6-yl)-4-methyl-4-hexanoic acid, 6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-4-hexenoic acid, NSC 129185
About This Item
Produtos recomendados
product name
Mycophenolic acid, ≥98%
fonte biológica
Penicillium brevicompactum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
cor
white to yellow-white
pf
<143.0 °C
solubilidade
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Modo de ação
enzyme | inhibits
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
chave InChI
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Informações sobre genes
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Immune system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.