MSST0040
SILu™Lite IFNG Interferon Gamma human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
IFNγ, IFN-gamma, Immune interferon, Immuneinterferon
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
peso molecular
calculated mol wt 17 kDa
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IFNG(3458)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)