MSST0013
SILu™Prot AMBP Alpha-1 Microglycoprotein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinônimo(s):
Alpha-1-microglobulin, Complex-forming glycoprotein heterogeneous in charge
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
His tagged
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AMBP(259)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2