About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
Componentes
Contains 10 mg each of the urea cycle metabolite standards packaged individually.
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
- A5707Argininosuccinic acid disodium salt hydrate, ≥80% 10 mgSDS
- A7469L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgSDS
- A8094L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgSDS
- A9256L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
- C7629L-Citrulline, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
- F8509Fumaric acid, BioReagent, suitable for cell culture 10 mgSDS
- G1251L-Glutamic acid, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgSDS
- G3126L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgSDS
- K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgSDS
- O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgSDS
- P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgSDS
- P9255Pyridoxal 5′-phosphate hydrate, ≥98% 10 mgSDS
- U5378Urea, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture 10 mgSDS
Ver tudo (13)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)