MAK561
Succinate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
SDH Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
Nível de qualidade
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
neurological disorders
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Highly sensitive, simple and high-throughput assay for measuring Succinate Dehydrogenase (SDH) concentration.
- Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)