MAK496
Zinc Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Zinc Quantification Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
diabetes; renal disease; immunological diseases; gastrointestinal diseases; cancer; hematological disorder; genitourinary disorders
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range 0.12 µM (0.78 µg/dL) to 10 µM (65 µg/dL) zinc
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)