MAK127
Copper Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Copper Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 250 colorimetric tests
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
orthopedic diseases; aging/geriatric diseases; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; dermatological diseases
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)