MAK446
Acid Phosphatase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
entrada
serum
plasma
tissue sample(s)
cell lysate
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
cancer, prostate tumor; gastrointestinal diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Cancer Research
- Gastrointestinal Research
- Metabolism Research
Características e benefícios
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials