M9659
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)
chave InChI
QCTHLCFVVACBSA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3