M9763
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
fluorescência
λex 330 nm; λem 375 nm in methanol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)Oc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C26H34N2O13/c1-10-6-18(33)38-15-7-13(4-5-14(10)15)37-25-20(28-12(3)32)23(36)24(17(9-30)40-25)41-26-19(27-11(2)31)22(35)21(34)16(8-29)39-26/h4-7,16-17,19-26,29-30,34-36H,8-9H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)
chave InChI
UPSFMJHZUCSEHU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in chitinase enzyme assay of bronchoalveolar lavage samples
- in acidic mammalian chitinase activity assay of human gastric juice
- in chitinase assay in crystalline style extracts of Greenshell Mussels and fungus Fusarium oxysporum.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?