M8948
Monoclonal Anti-Myocardin antibody produced in mouse
~2.0 mg/mL, clone MCR54, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-MYCD, Anti-MYOCD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MCR54, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~150 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2.5-5 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing myocardin
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYOCD(93649)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)