M8195
Monoclonal Anti-phospho-MDMX (pTyr99) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PH-MDMX-169, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HDM4, Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-MGC132766, Anti-MRP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PH-MDMX-169, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~80 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with human MDMX and a specific kinase
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr99)
Informações sobre genes
human ... MDM4(4194)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3