M7319
ML 10302
≥98%, solid
Sinônimo(s):
2-Piperidinoethyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)OCCN2CCCCC2
InChI
1S/C15H21ClN2O3/c1-20-14-10-13(17)12(16)9-11(14)15(19)21-8-7-18-5-3-2-4-6-18/h9-10H,2-8,17H2,1H3
chave InChI
RVFIAQAAZUEPPE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Htr3a(79246) , Htr4(25324)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)