M6295
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein antibody produced in mouse
clone MBP-17, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein, Maltose Binding Protein Antibody, Maltose Binding Protein Antibody - Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein antibody produced in mouse, Anti-MBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MBP-17, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000 using purified, recombinant MBP
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting and in vitro pull-down assay in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa proteins
- dot blot assay of MBP recombinant G protein of Oryza sativa
- C3b complement component binding assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?