A3963
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein, Anti-MBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MBP-17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
técnica(s)
western blot: 1:400 using using purified, recombinant MBP
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?