M6045
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
≥99%
Sinônimo(s):
MIT, Methylisothiazolinone hydrochloride
Ensaio
≥99%
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
chave InChI
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and its role in apoptotic cell death
- to study the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges