SBR00032
MIT HCl Ready Made Solution
95 mg/mL in water (9.5%)
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one hydrochloride, Methylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
95 mg/mL in water (9.5%)
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
chave InChI
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development [1]
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and role in apoptotic cell death(2)
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites(3)
Características e benefícios
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)