Documentos Principais
B4526
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
≥93%
Sinônimo(s):
X-Man
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BrClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
408.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nível de qualidade
Ensaio
≥93%
forma
powder
solubilidade
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
chave InChI
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3