M5942
MRS 2395
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-propionic acid 3-(2-chloro-6-methylaminopurin-9-yl)-2-(2,2-dimethyl-propionyloxymethyl)-propyl ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CNc1nc(Cl)nc2n(CC(COC(=O)C(C)(C)C)COC(=O)C(C)(C)C)cnc12
InChI
1S/C20H30ClN5O4/c1-19(2,3)16(27)29-9-12(10-30-17(28)20(4,5)6)8-26-11-23-13-14(22-7)24-18(21)25-15(13)26/h11-12H,8-10H2,1-7H3,(H,22,24,25)
chave InChI
NASABYJQIYJDID-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?