M5644
(±)-Methoxyverapamil hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
(±)-α-[3-[(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)methylamino]propyl]-3,4,5-trimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride, D 600, Gallopamil
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C28H40N2O5.ClH/c1-20(2)28(19-29,22-17-25(33-6)27(35-8)26(18-22)34-7)13-9-14-30(3)15-12-21-10-11-23(31-4)24(16-21)32-5;/h10-11,16-18,20H,9,12-15H2,1-8H3;1H
chave InChI
OKCRIUNHEQSXFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as calcium channel antagonist in Schistosoma mansoni parasite
- as calcium entry blocker in cultured macrophages
- in the inhibition of L-type voltage gated Ca2+-channels
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)