M4812
Anti-Myosin Va (LF-18) antibody produced in rabbit
~0.4 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GS1, Anti-MYH12, Anti-MYO5, Anti-MYR12
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 190 kDa
reatividade de espécies
chicken, rat
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~0.4 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using rat and chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a rat brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYO5A(4644)
mouse ... Myo5a(17918)
rat ... Myo5a(25017)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Western blot.
- In situ proximity ligation assay (PLA).
- Glutathione S-transferase (GST)-spinophilin co-sedimentation assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade