M2946
Mosapride citrate salt dihydrate
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₄ receptor agonist
Sinônimo(s):
4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl ]-2-morpholinyl]methyl]benzamide citrate dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Mosapride citrate salt dihydrate,
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
originador
Takeda
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(CCO2)Cc3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2H2O/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
chave InChI
KVKIQHMTGSGTFO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.