Documentos Principais
M1438
Sigma-Aldrich
(±)-2-Methylarachidonoyl-2′-fluoroethylamide
≥95%, ethanol solution
Sinônimo(s):
2-Methyl-2′-fluoro AEA, Fluoromethanandamide, O-689
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H38NOF
Número CAS:
Peso molecular:
363.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
ethanol solution
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(C)C(=O)NCCF
InChI
1S/C23H38FNO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2)23(26)25-21-20-24/h7-8,10-11,13-14,16-17,22H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,25,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
chave InChI
HMMNZALKMVCHHZ-ZKWNWVNESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
An analog of arachidonylethanolamide (anandamide) that is a potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist. The methyl group at the C-2 position of arachidonic acid gives the compound enhanced metabolic stability. It can fully substitute for Δ9-THC in animal self-administration tests.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup