L9919
LY2033298
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxy-4-methyl-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to tan
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1nc2sc(C(=O)NC3CC3)c(N)c2c(C)c1Cl
InChI
1S/C13H14ClN3O2S/c1-5-7-9(15)10(11(18)16-6-3-4-6)20-13(7)17-12(19-2)8(5)14/h6H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
chave InChI
CTEGQKDJTBWFHW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3