B4558
BW B70C
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-[3-[3-4(-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxyurea
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 22 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(N)=O
InChI
1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
chave InChI
UAIYNMRLUHHRMF-AATRIKPKSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5AP(241)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)