L6136
Lipopolysaccharides from Serratia marcescens
purified by phenol extraction
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
purificado por
phenol extraction
Impurezas
<3% Protein (Lowry)
cor
white to yellow cast
solubilidade
water: 4.90-5.10, faintly hazy to hazy, colorless to faint yellow or tan
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is the major component of the outer membrane of Gram-negative bacteria. Lipopolysaccharide is localized in the outer layer of the membrane and is, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface.