L4420
LY-367385 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-a-amino-4-carboxy-2-methylbenzeneacetic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(11)10(14)15/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
SGIKDIUCJAUSRD-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience