L1887
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype abortus equi
purified by gel-filtration chromatography
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Salmonella enterica (Serotype abortus equi)
Formulário
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
Impurezas
<1% Protein
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Sigma typically tests the solubility of FITC dextrans in water at concentrations at or above 25 mg/ml. Solutions should be protected from light. In vivo, FITC-dextran is stable for more than 24 hours.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is the major component of the outer membrane of Gram-negative bacteria. Lipopolysaccharide is localized in the outer layer of the membrane and is, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface.