L1635
L-Leucine β-naphthylamide
Sinônimo(s):
L-Leucine-2-naphthylamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t15-/m0/s1
chave InChI
JWHURRLUBVMKOT-HNNXBMFYSA-N
Aplicação
- to measure the activity of aminopeptidase in Escherichia coli
- to evaluate the enzyme activity of cathepsin H from rabbit skeletal muscles
- in the proteolytic assay of L-Leucine aminopeptidase
Embalagem
Qualidade
Substratos
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?