I4879
L-Isoleucine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Isoleucine β-naphthylamide,
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
chave InChI
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?