L2270
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidylpeptidase II substrate
About This Item
Ensaio
≥97.5% (TLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)cc2ccccc12
InChI
1S/C20H28N4O3.2ClH/c1-13(23-20(26)17(22)9-5-6-10-21)19(25)24-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18(12-15)27-2;;/h3-4,7-8,11-13,17H,5-6,9-10,21-22H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25);2*1H/t13-,17-;;/m0../s1
chave InChI
GJOOJLYXFGXARX-ZMQOMOPGSA-N
Aplicação
Substratos
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3