L121
Levallorphan tartrate salt
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
17-(2-Propenyl)morphinan-3-ol tartrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −35°, c = 0.38 in H2O(lit.)
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
originador
Roche
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12CCCC[C@@]13CCN(CC=C)[C@@H]2Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C19H25NO.C4H6O6/c1-2-10-20-11-9-19-8-4-3-5-16(19)18(20)12-14-6-7-15(21)13-17(14)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,6-7,13,16,18,21H,1,3-5,8-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-,18+,19+;1-,2-/m01/s1
chave InChI
FWMLYVACGDQRFU-ZTMWJVNESA-N
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985) , OPRM1(4988)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?