O001
β-Chlornaltrexamine dihydrochloride
solid
Sinônimo(s):
β-CNA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white
solubilidade
H2O: soluble (use aqueous solutions immediately.)
ethanol: soluble (is stable for ca. 1 month in the freezer.)
polar organic solvents: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)[C@@H](CC[C@@]35O)N(CCCl)CCCl)CC6CC6
InChI
1S/C24H32Cl2N2O3.2ClH/c25-8-11-27(12-9-26)17-5-6-24(30)19-13-16-3-4-18(29)21-20(16)23(24,22(17)31-21)7-10-28(19)14-15-1-2-15;;/h3-4,15,17,19,22,29-30H,1-2,5-14H2;2*1H/t17-,19-,22+,23+,24-;;/m1../s1
chave InChI
JJZDLJGFHABVOM-QNWHWJQFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)