densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
629 °F
Lim. expl.
10.3 %
índice de refração
n20/D 1.390 (lit.)
p.e.
138-140 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
densidade
1.08 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?