W398500
Salicylic acid
≥99%, FG
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2600
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
p.e.
211 °C (lit.)
pf
158-161 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: 50 mg/mL
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
nutty; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Aplicação
- Insights into the biocontrol and plant growth promotion functions of Bacillus altitudinis strain KRS010 against Verticillium dahliae.: This research presents how salicylic acid might be involved in the biocontrol activities of Bacillus altitudinis, offering insights into its use for sustainable agricultural practices (Shan et al., 2024).
- Fulvic acid enhancing pyrene biodegradation by immobilized Stenotrophomonas maltophilia: Effect and mechanism.: Explores the synergistic effect of salicylic acid with fulvic acid on the biodegradation processes of toxic compounds, demonstrating its potential in bioremediation technologies (Zhang et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?