Documentos Principais
PHL80529
Salicylic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
2-(HO)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Beilstein:
774890
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
211 °C (lit.)
pf
158-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe carum cinnamomum melissa thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Salicylic acid fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
SAFC
1.00635
Salicylic acid
(±)-Jasmonic acid analytical standard
Supelco
14631
(±)-Jasmonic acid