27301
Salicylic acid
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
Ensaio
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.2% related subst. (HPLC)
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.3% loss on drying
p.e.
211 °C (lit.)
pf
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
complies for identity
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Salinity stress management in agriculture: A study demonstrated the application of salicylic acid in ameliorating salinity stress in barley, revealing its potential to enhance crop resilience to saline environments, thereby contributing to sustainable agricultural practices (Hanif et al., 2024).
- Enhanced pharmaceutical gel performance: Research on nitrocellulose for prolonged permeation of Levofloxacin HCl-Salicylic Acid In Situ gel emphasized its utility in enhancing drug delivery systems, particularly in treating bacterial infections with improved efficacy (Khaing et al., 2024).
- Biotechnological production of withanolides: Salicylic acid was applied as an elicitor in the hairy root culture of Withania somnifera, significantly boosting the production of withanolides and phenolic acids, vital for pharmaceutical applications due to their therapeutic properties (Halder and Ghosh, 2024).
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.