K3513
Anti-KIF3A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLA10, Anti-KLP-20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat brain homogenate and whole cell extract of rat pheochromocytoma PC12 cell line.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIF3A(11127)
mouse ... Kif3a(16568)
rat ... Kif3a(84392)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemical detection of kinesin family member 3A (KIF3A)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2