JN0007
Sabeluzole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(RS)-1-(4-(Benzo[d]thiazol-2-yl(methyl)amino)piperidin-1-yl)-3-(4-fluorophenoxy)propan-2-ol, (RS)-1-[4-[1,3-Benzothiazol-2-yl(methyl)amino]-1-piperidyl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-2-ol, (RS)-4-(2-Benzothiazolylmethylamino)-a-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1-piperidineethanol, Arbetuzole, R 58 735, R 58,735, R 58735, R-58,735, R058735, R58 735, R58735
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C22H26FN3O2S/c1-25(22-24-20-4-2-3-5-21(20)29-22)17-10-12-26(13-11-17)14-18(27)15-28-19-8-6-16(23)7-9-19/h2-9,17-18,27H,10-15H2,1H3
chave InChI
IGMKTIJBFUMVIN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3