I9660
Anti-Integrin α2b (CD41) antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/248, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CD41, Anti-CD41B, Anti-GP2B, Anti-GTA, Anti-ITGA2B integrin, alpha 2b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PM6/248, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
baboon, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1-2 μg/mL using human platelets
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA2B(3674)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)