Documentos Principais
SAB5700987
Sigma-Aldrich
Anti-CD41/ITGA2B antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.6 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA2B(3674)
Descrição geral
This gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that associate through disulfide linkages to form a subunit of the alpha-IIb/beta-3 integrin cell adhesion receptor. This receptor plays a crucial role in the blood coagulation system, by mediating platelet aggregation. Mutations in this gene are associated with platelet-type bleeding disorders, which are characterized by a failure of platelet aggregation, including Glanzmann thrombasthenia. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human CD41/ITGA2B
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700987-100UL4065267659619