05-443
Anti-VEGF Antibody, clone JH
clone JH, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
400
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JH, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, rabbit, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: 2 µg of this antibody has been reported to immunoprecipitate VEGF from 1 mg of protein lysate.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Expressed in most tissue, including Pancreas, Kidney, Adenocarcinoma.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2