I8638
Anti-Integrin β1 antibody, Mouse monoclonal
clone W1B10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CD29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W1B10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 100-140 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:200 using denatured, non-reduced extract of cultured fibroblasts from chicken embryo lower leg
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... ITGB1(374058)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?