I2411
Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
IDH1, Isocitrate Dehydrogenase Cytoplasmic
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in Sf9 cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
47.6 kDa
concentração
≥0.30 mg/mL protein (Bradford)
nº de adesão NCBI
doença(s) relevante(s)
cancer (lung)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Aplicação
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.