I2002
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
Sinônimo(s):
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type IV
forma
buffered aqueous glycerol solution
qualidade
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
atividade específica
3-20 units/mg protein
composição
Protein biuret
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- for in vitro activity assay to study the effects of thorium on citric acid cycle enzymes in the mitochondrial respiration pathway
- as a standard to measure the impact of temperature on nicotinamide diphosphate (NADP)-IDH activity
- in isocitrate assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2