Documentos Principais
I2157
Sigma-Aldrich
Anti-Insulin-Like Growth Factor-I antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IGF-I
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 15 μg/mL
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Igf1(16000)
Categorias relacionadas
Imunogênio
purified recombinant mouse insulin-like growth factor I expressed in E. coli.
forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose.
Nota de análise
The antibody neutralizes the bioactivity of recombinant mouse IGF-I.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)